Tlačiť
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
PC2326-100G PC2326-500G
APOSPC2326-100GEA 119.53 EUR
APOSPC2326-100G APOSPC2326-500G
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone 95%
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
Treatment with sodium acetate readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate, a versatile intermediatesee: J. Org. Chem., 58, 4033 (1993).
Vzorec: Br₂HCC(O)CF₃
Teplota varu: 111…113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041362
Číslo CAS: 431-67-4
OSN: 3265
ADR: 8,III