Tlačiť
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2319-100G PC2319-25G PC2319-5G
APOSPC2319-100GEA 89.85 EUR
APOSPC2319-100G APOSPC2319-25G APOSPC2319-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Teplota tavenia: 131…138 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055635
Číslo CAS: 320-98-9