Tlačiť
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2314-25G PC2314-5G PC2314-1G
APOSPC2314-25GEA 191.34 EUR
APOSPC2314-25G APOSPC2314-5G APOSPC2314-1G
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Vzorec: BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br
Teplota varu: 72 °C/80mmHg
Hustota: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039224
Číslo CAS: 18599-20-7