Tlačiť
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2311-5G PC2311-1G PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA 28.28 EUR
APOSPC2311-5G APOSPC2311-1G APOSPC2311-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
Teplota varu: 234 °C
Hustota: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094152
Číslo CAS: 72373-82-1