Tlačiť
1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 75.01 EUR
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆Br₂F₄
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000309
Číslo CAS: 344-03-6
EINECS: 206-448-5