Tlačiť
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2309-5G PC2309-10G
APOSPC2309-5GEA 24.95 EUR
APOSPC2309-5G APOSPC2309-10G
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Teplota tavenia: 40…44 °C
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042206
Číslo CAS: 94087-40-8
EINECS: 301-934-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III