Tlačiť
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2306-100G PC2306-25G PC2306-5G
APOSPC2306-100GEA 295.61 EUR
APOSPC2306-100G APOSPC2306-25G APOSPC2306-5G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Mw: 273.51
Teplota varu: 217…218 °C
Hustota: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094150
Číslo CAS: 351003-51-5
OSN: 3265
ADR: 8 II