Tlačiť
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2305-10G PC2305-25G PC2305-5G
APOSPC2305-10GEA 140.6 EUR
APOSPC2305-10G APOSPC2305-25G APOSPC2305-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Mw: 273.51
Teplota varu: 264…265 °C
Hustota: 1.87 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094149
Číslo CAS: 351003-45-7
OSN: 2921
ADR: 8+4.1 II