Tlačiť
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₄BrF₆N
Mw: 308.02
Teplota tavenia: 33…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134419
Číslo CAS: 174824-16-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 III