Tlačiť
1,4-Dibromooctafluorobutane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2279G-25G PC2279G-5G PC2279G-100G
APOSPC2279G-25GEA 150.02 EUR
APOSPC2279G-25G APOSPC2279G-5G APOSPC2279G-100G
1,4-Dibromooctafluorobutane 98%
1,4-Dibromooctafluorobutane
Vzorec: C₄Br₂F₈
Teplota varu: 96…98 °C
Hustota: 2,0979 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00153112
Číslo CAS: 335-48-8