Tlačiť
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl (DBOB) 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4-Dibromooctafluorobiphenyl
PC2279-1G PC2279-25G
APOSPC2279-1GEA 71.4 EUR
APOSPC2279-1G APOSPC2279-25G
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl (DBOB) 99%
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl (DBOB)
Vzorec: C₁₂Br₂F₈
Teplota tavenia: 113…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000310
Číslo CAS: 10386-84-2
EINECS: 233-847-1
OSN: 3152
ADR: 9,II