Tlačiť
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2277-5G PC2277-1G PC2277-25G PC2277-100G
APOSPC2277-5GEA 41.72 EUR
APOSPC2277-5G APOSPC2277-1G APOSPC2277-25G APOSPC2277-100G
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
3-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 78…79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368750
Číslo CAS: 567-63-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III