Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC2276-1G PC2276-250MG PC2276-500MG
APOSPC2276-1GEA 91.33 EUR
APOSPC2276-1G APOSPC2276-250MG APOSPC2276-500MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Vzorec: C₈H₃F₇
Mw: 232.101 g/mol
Teplota varu: 50…54 °C/60mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412236
Číslo CAS: 887268-08-8