Tlačiť
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
PC2261-100G PC2261-1KG PC2261-500G
APOSPC2261-100GEA 46.53 EUR
APOSPC2261-100G APOSPC2261-1KG APOSPC2261-500G
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene 98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂F
Teplota varu: 216 °C
Teplota tavenia: 33…36 °C
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010603
Číslo CAS: 1435-52-5