Tlačiť
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
PC2260E-100G PC2260E-25G PC2260E-500G
APOSPC2260E-100GEA 44.93 EUR
APOSPC2260E-100G APOSPC2260E-25G APOSPC2260E-500G
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene 97%
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Can be lithiated in 4-position see: Tetrahedron Lett., 37, 6551, 1996
Vzorec: C₆H₃Br₂F
Teplota varu: 204…206 °C/768mmHg
Hustota: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061119
Číslo CAS: 1435-51-4