Tlačiť
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
PC2256-100G PC2256-25G PC2256-5G
APOSPC2256-100GEA 66.49 EUR
APOSPC2256-100G APOSPC2256-25G APOSPC2256-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota varu: 148…150 °C/35mmHg
Teplota tavenia: 39…42 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055530
Číslo CAS: 446-09-3
EINECS: 207-160-2