Tlačiť
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2255-100G PC2255-25G PC2255-500G
APOSPC2255-100GEA 48.54 EUR
APOSPC2255-100G APOSPC2255-25G APOSPC2255-500G
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Br₂FN
Teplota tavenia: 63…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041445
Číslo CAS: 344-18-3