Tlačiť
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2254-100G PC2254-25G PC2254-5G
APOSPC2254-100GEA 66.59 EUR
APOSPC2254-100G APOSPC2254-25G APOSPC2254-5G
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Br₂FN
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042230
Číslo CAS: 141474-37-5