Tlačiť
1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2253H-25G PC2253H-5G PC2253H-1G
APOSPC2253H-25GEA 460.49 EUR
APOSPC2253H-25G APOSPC2253H-5G APOSPC2253H-1G
1,6-Dibromoperfluorohexane 96%
1,6-Dibromoperfluorohexane
Vzorec: C₆Br₂F₁₂
Teplota varu: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153110
Číslo CAS: 918-22-9