Tlačiť
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2235-100G PC2235-25G PC2235-500G
APOSPC2235-100GEA 63.38 EUR
APOSPC2235-100G APOSPC2235-25G APOSPC2235-500G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene 98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
see: Org. Synth., 75, 201 (1997), a discussion of lithiation, including dibenzyne formation.
Vzorec: C₆H₂Br₂F₂
Teplota varu: 96 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000346
Číslo CAS: 327-51-5
EINECS: 206-317-2