Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC2223-1G PC2223-25G PC2223-5G
APOSPC2223-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2223-1G APOSPC2223-25G APOSPC2223-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Mw: 225.56 g/mol
Teplota tavenia: 120…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862658
Číslo CAS: 280566-45-2