Tlačiť
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
PC2199-1G PC2199-250MG
APOSPC2199-1GEA 401.36 EUR
APOSPC2199-1G APOSPC2199-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
Mw: 468.34 g/mol
Teplota tavenia: 159 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00143752
Číslo CAS: 99326-34-8