Tlačiť
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
PC2198-1G PC2198-250MG
APOSPC2198-1GEA 464.5 EUR
APOSPC2198-1G APOSPC2198-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Teplota tavenia: 190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075045
Číslo CAS: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
OSN: 1325
ADR: 4.1,II