Tlačiť
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
PC2195-100G PC2195-25G PC2195-5G
APOSPC2195-100GEA 89.85 EUR
APOSPC2195-100G APOSPC2195-25G APOSPC2195-5G
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃
Teplota tavenia: 46…48 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013554
Číslo CAS: 7657-09-2