Tlačiť
4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
PC2187-100G PC2187-25G
APOSPC2187-100GEA 193.47 EUR
APOSPC2187-100G APOSPC2187-25G
4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
4-Fluoro-o-phenylenediamine
Intermediate for the synthesis of poly(arylene ether phenylquinoxanlines): ACS Symp. Ser. 407, 212, 1999
Vzorec: C₆H₇FN₂
Mw: 126.13
Teplota varu: 250
Teplota tavenia: 94…98 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042228
Číslo CAS: 367-31-7