Tlačiť
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 202.97 EUR
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Mw: 222.59
Teplota tavenia: 61…63 °C
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094146
Číslo CAS: 129825-11-2