Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine, 5-(Trifluoromethyl)-m-phenylenediamine, 5-Trifluoromethyl-1,3-phenylenediamine, 5-(Trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine, 3,5-Diaminobenzotrifluoride
PC2170-25G PC2170-5G PC2170-1G PC2170-10G
APOSPC2170-25GEA 143.4 EUR
APOSPC2170-25G APOSPC2170-5G APOSPC2170-1G APOSPC2170-10G
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Mw: 176.14
Teplota tavenia: 87…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014776
Číslo CAS: 368-53-6
EINECS: 206-708-8