Tlačiť
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2165-1G PC2165-25G PC2165-5G
APOSPC2165-1GEA 63.38 EUR
APOSPC2165-1G APOSPC2165-25G APOSPC2165-5G
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFIO
Teplota tavenia: 27…30 °C
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094145
Číslo CAS: 186584-73-6
OSN: 3261
ADR: 8,II