Tlačiť
2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2157-100G PC2157-25G PC2157-5G
APOSPC2157-100GEA 789.41 EUR
APOSPC2157-100G APOSPC2157-25G APOSPC2157-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
2-Bromo-4,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
Teplota varu: 153…154 °C
Hustota: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 105,6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070752
Číslo CAS: 98130-56-4