Tlačiť
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2146-1G PC2146-5G PC2146-10G
APOSPC2146-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2146-1G APOSPC2146-5G APOSPC2146-10G
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Teplota tavenia: 168…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797918
Číslo CAS: 348-27-6