Tlačiť
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2128-1G PC2128-5G PC2128-25G
APOSPC2128-1GEA 88.25 EUR
APOSPC2128-1G APOSPC2128-5G APOSPC2128-25G
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₄F₃N₃O₂
Teplota tavenia: 74…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156055
Číslo CAS: 27116-80-9