Tlačiť
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2105-10G PC2105-1G PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA 415.16 EUR
APOSPC2105-10G APOSPC2105-1G APOSPC2105-250MG
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
Teplota tavenia: 169…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052844
Číslo CAS: 175277-96-0