Tlačiť
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride
PC2103-100G PC2103-500G PC2103-50G
APOSPC2103-100GEA 36.45 EUR
APOSPC2103-100G APOSPC2103-500G APOSPC2103-50G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃N₂O₂
Mw: 216.12
Teplota varu: 156…158 °C/18mmHg
Teplota tavenia: 44…47 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014684
Číslo CAS: 778-94-9
EINECS: 212-298-1
OSN: 3439
ADR: 6.1 III