Tlačiť
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methoxyphenyl Ester, 4-Methoxyphenyl Triflate
PC2102-5G PC2102-25G
APOSPC2102-5GEA 131.78 EUR
APOSPC2102-5G APOSPC2102-25G
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₇F₃O₄S
Mw: 256.20 g/mol
Teplota varu: 125 °C/18mmHg
Hustota: 1.416 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209596
Číslo CAS: 66107-29-7