Tlačiť
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC210032-25G PC210032-5G
APOSPC210032-25GEA 706.19 EUR
APOSPC210032-25G APOSPC210032-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
Mw: 267.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16658618
Číslo CAS: 41860-64-4