Tlačiť
Copper(II) fluoride, anhydrous 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 431.21 EUR
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Copper(II) fluoride, anhydrous 99%
Copper(II) fluoride
Vzorec: CuF₂
Teplota tavenia: 950 °C (rozkl.)
Hustota: 4,23 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010977
Číslo CAS: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
OSN: 3260
ADR: 8,III