Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2076J-1G PC2076J-250MG PC2076J-5G
APOSPC2076J-1GEA 44.93 EUR
APOSPC2076J-1G APOSPC2076J-250MG APOSPC2076J-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₆HCl₂F₃N₂O
Teplota varu: 54 °C/0,15mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00173789
Číslo CAS: 154934-99-3
OSN: 1760
ADR: 8,III