Tlačiť
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC2075N-1G PC2075N-25G PC2075N-5G
APOSPC2075N-1GEA 129.56 EUR
APOSPC2075N-1G APOSPC2075N-25G APOSPC2075N-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134578
Číslo CAS: 23779-97-7