Tlačiť
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline
PC2075M-1G PC2075M-5G
APOSPC2075M-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2075M-1G APOSPC2075M-5G
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
Teplota tavenia: 69…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006775
Číslo CAS: 346-55-4