Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2075K-1G PC2075K-5G
APOSPC2075K-1GEA 75.01 EUR
APOSPC2075K-1G APOSPC2075K-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153105
Číslo CAS: 1701-24-2