Tlačiť
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
PC2075B-100G PC2075B-25G
APOSPC2075B-100GEA 48.54 EUR
APOSPC2075B-100G APOSPC2075B-25G
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 97%
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Teplota varu: 152…153 °C
Teplota tavenia: 29…33 °C
Hustota: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042225
Číslo CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5