Tlačiť
2-Chlor-3-trifluormethylpyridin 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2075-100G PC2075-50G
APOSPC2075-100GEA 83.03 EUR
APOSPC2075-100G APOSPC2075-50G
2-Chlor-3-trifluormethylpyridin 98%
2-Chlor-3-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Teplota varu: 166…168 °C
Teplota tavenia: 36…40 °C
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042223
Číslo CAS: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,II