Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 114.56 EUR
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₃ClF₃NS
Mw: 237.63
Teplota varu: 248…251 °C
Teplota tavenia: 34…36 °C
Hustota: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041090
Číslo CAS: 23163-86-2
OSN: 3265
ADR: 8 II