Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 74.9 EUR
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
Mw: 221.57
Teplota varu: 114…115 °C/10mmHg
Hustota: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013873
Číslo CAS: 16588-69-5
OSN: 2206
ADR: 6.1 III