Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 141.8 EUR
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Vzorec: C₇H₆ClF₃N₂
Mw: 210.59 g/mol
Teplota varu: 80…85 °C/0.25mmHg
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052916
Číslo CAS: 86398-98-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III