Tlačiť
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2074E-1G PC2074E-5G
APOSPC2074E-1GEA 241.14 EUR
APOSPC2074E-1G APOSPC2074E-5G
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole 97%
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole
Vzorec: C₅H₄ClF₃N₂
Mw: 184.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155724
Číslo CAS: 235106-12-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III