Tlačiť
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2073R-1G PC2073R-500MG PC2073R-5G
APOSPC2073R-1GEA 124.75 EUR
APOSPC2073R-1G APOSPC2073R-500MG APOSPC2073R-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Teplota tavenia: 210…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067733
Číslo CAS: 175135-13-4