Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2073-1G PC2073-25G PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2073-1G APOSPC2073-25G APOSPC2073-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Mw: 279.07
Teplota varu: 70…71 °C/0.5mmHg
Teplota tavenia: 37…39 °C
Hustota: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052912
Číslo CAS: 175205-54-6
OSN: 3265
ADR: 8 III