Tlačiť
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Mw: 222.59
Teplota varu: 98…100 °C/6mmHg
Hustota: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91.1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045092
Číslo CAS: 71648-45-8