Tlačiť
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl methyll ether
PC2070-100G PC2070-25G
APOSPC2070-100GEA 868.83 EUR
APOSPC2070-100G APOSPC2070-25G
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane
Vzorec: C₃H₄ClF₃O
Mw: 148.51
Teplota varu: 69…71.5 °C
Teplota tavenia: –92 °C
Hustota: 1.363 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039335
Číslo CAS: 425-87-6
EINECS: 207-038-9
OSN: 2810
ADR: 6.1 III